アッセイ
≥99.0% (HPLC)
不純物
≤1.0% water
≤100 mg/kg halogene (as chloride)
官能基
phosphine
sulfonic acid
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21O3PS/c22-26(23,24)18-10-17-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1-9,11-16H,10,17-18H2
InChI Key
CHVFGCXPLGAAQN-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
53166-50G-F:
53166-5G-F:
53166-VAR-F:
53166-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.