主要文書
8.18401
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen monopersulfate
for synthesis
別名:
Potassium hydrogen monopersulfate, PMPS, KMPS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H3K5O18S4
CAS番号:
分子量:
614.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
274-778-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
soluble 250-300 g/L
密度
2.35 g/cm3 at 20 °C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): 43.0 - 47.0 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1