安全性情報
8.18382
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
for synthesis
別名:
Diethylene glycol mono-n-hexyl ether, 2-(2-n-Hexyloxyethoxy)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)2O(CH2)2O(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
190.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-988-3
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
210 °C
有効性
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
1395 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-6.3 % (v/v)
pH
5-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
260 °C/1013 hPa
mp
-41--39 °C
転移温度
flash point 123 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.934
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
253.4 °F
引火点(℃)
123 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体