Merck
449393
Sigma-Aldrich
ジ(エチレングリコール)ヘキシルエーテル
95%
別名:
2-(2-ヘキシルオキシエトキシ)エタノール, C6E2, ヘキシルジグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥11,600
4 L
¥20,200
18 L
¥72,500
¥11,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥11,600
4 L
¥20,200
18 L
¥72,500
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5OCH2CH2OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
190.28
Beilstein:
1743959
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4381 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCOCCOCCO
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
253.4 °F
引火点(℃)
123 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449393-4L:
449393-18L:
449393-1L:
449393-VAR:
449393-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B Ballantyne et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 21(6), 449-460 (2001-12-18)
Diethylene glycol monohexyl ether (DEGHE; CAS no. 112-59-4), an industrial chemical, was investigated for the potential to produce genotoxic effects using three in vitro and two in vivo tests. No mutagenic activity occurred in either the absence or presence of
B Ballantyne et al.
Veterinary and human toxicology, 29(5), 361-366 (1987-10-01)
Ethylene glycol monohexyl ether (EGHE) and diethylene glycol monohexyl ether (DGHE) are glycol ethers used as industrial solvents and coating materials, and whose acute handling hazards were investigated. Acute peroral LD50 values in the rat were for EGHE 1.67 ml/kg