安全性情報
8.18129
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
別名:
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trimethylsilyl triflate, Trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3CSO2OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
222.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
248-565-4
蒸気圧
4.7 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
自己発火温度
405 °C (DIN 51794)
bp
35-37 °C/13 hPa
転移温度
flash point 38 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3
InChI Key
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.226 - 1.231
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体