Merck
8.18055
Sigma-Aldrich
Potassium osmate dihydrate
for synthesis
別名:
Potassium osmate dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2O4Os · 2H2O
CAS番号:
分子量:
368.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
243-247-1
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
フォーム
powder
有効性
2694 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Os](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].O.O
InChI
1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI Key
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay osmium (ICP): ≥ 98.0 %
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3