安全性情報
8.10504
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
for synthesis
別名:
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O2
CAS番号:
分子量:
112.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
212-153-2
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
208-213 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3