Merck
W414633
Sigma-Aldrich
Isobornyl isobutyrate
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H24O2
CAS番号:
分子量:
224.34
FEMA番号:
4146
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.584
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsam; earthy; spicy; woody
SMILES記法
O([C@H]1[C@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-9(2)12(15)16-11-8-10-6-7-14(11,5)13(10,3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3/t10-,11-,14+/m1/s1
InChI Key
KRKIAJBQOUBNSE-GYSYKLTISA-N
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W414633-BULK-K:
W414633-SAMPLE-K:
W414633-1KG-K:
W414633-VAR-K:
W414633-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements