安全性情報
8.14750
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
for synthesis
別名:
Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethyltetrasiloxane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥4,480
¥4,480
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥4,480
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H24O4Si4
CAS番号:
分子量:
296.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
209-136-7
NACRES:
NA.22
¥4,480
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
蒸気圧
1.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
400 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2400 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.4-11.7 % (v/v)
動粘度
1.6 cSt(20 °C)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
18 °C
転移温度
flash point 51 °C
溶解性
<0.001 g/L (Hydrolysis)
密度
0.95 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI Key
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Refractive index (n 25°/D): 1.394 - 1.395
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4