安全性情報
8.14505
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trimethylbenzene
for synthesis
別名:
1,2,4-Trimethylbenzene, Pseudocumol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12
CAS番号:
分子量:
120.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-436-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
2.8 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
485 °C
有効性
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-7 % (v/v)
bp
168 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
転移温度
flash point 48 °C
溶解性
0.057 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.876
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体