安全性情報
8.14472
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-Borneol
for synthesis
別名:
(1S)-(-)-Borneol, L-Borneol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
207-353-1
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
205-208 °C
転移温度
flash point 66 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10-/m1/s1
InChI Key
DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in ethanol): -37.0 - -34.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F
引火点(℃)
66 °C
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類