Merck
8.14442
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans- isomers) for synthesis
別名:
3,3,5-Trimethylcyclohexanol, Homomenthol, Dihydroisophorol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18O
CAS番号:
分子量:
142.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-122-7
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
1 hPa ( 50 °C)
フォーム
crystals
自己発火温度
375 °C (DIN 51794)
有効性
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
2430 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1.8 g/L in H2O)
bp
193-196 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
転移温度
flash point 81 °C (DIN 51758)
溶解性
1.8 g/L
密度
0.86 g/cm3 at 60 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(℃)
88 °C - open cup