Merck
W396211
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
≥80%
別名:
Homomenthol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,280
1 KG
¥17,800
¥8,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,280
1 KG
¥17,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18O
CAS番号:
分子量:
142.24
FEMA番号:
3962
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
Flavis 番号:
02.209
NACRES:
NA.05
¥8,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
Fragrance grade
Kosher
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥80%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
musty; cooling; minty; spicy
SMILES記法
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W396211-100G-K:
W396211-BULK-K:
W396211-1KG-K:
W396211-VAR-K:
W396211-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)