主要文書
8.08634
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
for synthesis
別名:
Ethyl tridecanoate, Tridecanoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11COOC2H5
CAS番号:
分子量:
242.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
248-929-2
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI Key
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3