安全性情報
8.08308
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
about 30%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
別名:
Titanium trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
製品名
Titanium(III) chloride solution about 30%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
品質水準
フォーム
solution
密度
1.334 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
アナリシスノート
Assay (cerimetric TiCl₃): 27 - 33 %
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How is 30% TiCl3 solution synthesized and how does this synthesis compare with 20% solution in HCl?
    1 回答
    1. Unfortunately, the manufacturing process of this product and 20% solution in HCl are both considered proprietary.