安全性情報
8.08203
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone
for synthesis
別名:
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone, α-Tetralone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
208-460-6
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
113-116 °C/8 hPa
mp
5-6 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1CCCc2c1cccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
InChI Key
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.092 - 1.095
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How to convert to 1234 tetra hydro 2 napthalenone
    1 回答
    1. This product is 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone (α-Tetralone) is an enantiomer of 1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid (β-Tetralone). The requested information is not currently available.
      It may be helpful to check the available literature on this topic.