Merck
8.07383
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
anhydrous for synthesis
別名:
Lead(II) chloride, Lead dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Pb
CAS番号:
分子量:
278.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-845-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
有効性
>1947 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
950 °C/1013 hPa
mp
500 °C
密度
5.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3