安全性情報
8.06210
Sigma-Aldrich
1-Bromonaphthalene
for synthesis
別名:
1-Bromonaphthalene, α-Naphthyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7Br
CAS番号:
分子量:
207.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
201-965-2
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
0.013 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
有効性
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
281 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 67 °C
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Brc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
InChI Key
DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay
- GC, area%:
≥ 95 %
- 2-Bromonaphthaline: ≤ 5 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.478 - 1.487
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
8062100100:
8062100000:
8062109999:
8062100500:
JP18062109025:
8062102500:
US1806210/0500:
試験成績書(COA)