安全性情報
8.03257
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
別名:
N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
181.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-368-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
自己発火温度
380 °C (DIN 51794)
有効性
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.2 (50 °C, 3 g/L in H2O)
mp
54-59 °C
転移温度
flash point 200 °C
溶解性
3 g/L
密度
1.1 g/cm3 at 60 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChI Key
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2