Merck
202495
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル
average MN 750, methoxy, hydroxyl
別名:
mPEG, ポリエチレングリコールモノメチルエーテル, メトキシポリ(エチレングリコール)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥17,800
500 G
¥25,100
¥17,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥17,800
500 G
¥25,100
About This Item
化学式:
CH3(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル, average Mn 750
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
フォーム
paste
solid
分子量
average Mn 750
屈折率
n20/D 1.459
粘度
10.5 cSt(210 °F)(lit.)
転移温度
Tm 30 °C
密度
1.094 g/mL at 25 °C
Ω末端
hydroxyl
α末端
methoxy
SMILES記法
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルは、次のように使用できます:
  • 無金属開環オリゴマー化による両親媒性ブロックコポリマーの合成のための連鎖移動剤として
  • 効率的な薬物送達システムとしてのレチノイン酸-ポリエチレングリコールナノアセンブリを作製するための前駆体として
  • ポリ乳酸を用いるジブロックコポリマーの作製。ジブロックコポリマーは組織工学や薬物送達の分野で使用できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
359.6 °F - closed cup
引火点(℃)
182 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
202495-250G:
202495-5G:
202495-BULK:
202495-500G:
202495-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pengxiang Zhao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(31), 3218-3220 (2013-03-14)
"Click" chemistry now offers access to a great variety of triazoles, and the first example of a strategy to stabilize gold nanoparticles (AuNPs) with a new 1,2,3-triazole-mPEG ligand is developed here together with preliminary examples of possible applications.
Lina Du et al.
Anti-cancer drugs, 24(2), 172-180 (2012-09-20)
A functionalized poly(amidoamine) (PAMAM) nanocarrier was designed and prepared to deliver anticancer drugs. The nanocarrier is a copolymer with a core-shell structure with 3.0 G PAMAM as the core and sequentially conjugated poly(2-(N,N-diethylamino)ethyl methacrylate) (pDEA) and methoxy-poly(ethylene glycol) 2000 (mPEG)
Yiyi Yu et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 102(3), 1054-1062 (2013-01-03)
To promote the application of methoxy poly(ethylene glycol)-cholesterol (mPEG-Chol), mPEG-Chol was used to prepare core-shell micelles encapsulating poorly water-soluble docetaxel (DTX-PM) by modified cosolvent evaporation method. Approaches to enhance DTX entrapment efficiency (EE) and minimize particle size were investigated in
Mulu Z Tesfay et al.
Journal of virology, 87(7), 3752-3759 (2013-01-18)
We are developing oncolytic vesicular stomatitis viruses (VSVs) for systemic treatment of multiple myeloma, an incurable malignancy of antibody-secreting plasma cells that are specifically localized in the bone marrow. One of the presumed advantages for using VSV as an oncolytic
Yanjie Bao et al.
Pharmaceutical research, 30(2), 342-351 (2012-09-18)
To determine the influence of physicochemical properties of lipid nanoparticles (LNPs) carrying siRNA on their gene silencing in vivo. Mechanistic understanding of how the architecture of the nanoparticle can alter gene expression has also been studied. The effect of 3-N-[(ω-methoxypoly(ethylene
資料
装置の性能と安全性に不可欠なバイオファウリングコントロール;生体分子とバイオオーガニズムの蓄積を最小限に抑える。
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。
すべて表示
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the molecular weight in g/mol for Poly(ethylene glycol) methyl ether, Mn = 750?
    1 回答
    1. Yes, as listed in the PROPERTIES section, under 'mol wt', the number average molecular weight is 750.