安全性情報
8.02912
Supelco
Dimethyl sulfoxide for headspace gas chromatography SupraSolv®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
法的情報
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN28029129025:
8029122500:
8029129026:
IN2RCMD802912:
8029129999:
IN28029120500:
IN28029122500:
8029121000:
8029120000:
試験成績書(COA)