Merck
8.01815
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide
for synthesis
別名:
Benzyl bromide, α-Bromotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7Br
CAS番号:
分子量:
171.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
202-847-3
蒸気圧
0.5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
bp
198 °C/1013 hPa
mp
-4 °C
転移温度
flash point 87 °C
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.437 - 1.440
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.