安全性情報
8.01391
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl ether
(stabilised with potassium hydroxide) for synthesis
別名:
Ethyl vinyl ether, Vinyl ethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
72.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-718-4
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
560 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
178 °C
有効性
6120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>15000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-12.0 % (v/v)
bp
36 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
転移温度
flash point -45 °C
溶解性
8.3 g/L
密度
0.75 g/cm3 at 20 °C
SMILES記法
O(CC)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.769 - 0.773
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-49.0 °F
引火点(℃)
-45 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I