800821
8.00821
別名:
Pentanoic acid, Valeric acid
1 of 10
Sigma-Aldrich
240370
吉草酸
B103500
酪酸
402907
プロピオン酸
8.00605
Propionic acid
Supelco
PHR3157
pentanoic acid (valeric acid)
W310107
8.00198
Hexanoic acid
8.00457
Butyric acid
75054
W310162
0.3 hPa ( 20 °C)
200
≥98.0% (GC)
liquid
360 °C
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
1.8-7.3 % (v/v)
2.7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
186 °C/1013 hPa
-32 °C
flash point 86 °C
40 g/L
0.938 g/cm3 at 20 °C
2-30°C
OC(=O)CCCC
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Danger
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
192.2 °F - closed cup
89 °C - closed cup
劇物
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
製品番号
ロット番号・バッチ番号
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
M3516
ミネラルオイル