安全性情報
8.00457
Sigma-Aldrich
Butyric acid
for synthesis
別名:
Butyric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-532-3
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
0.56 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
425 °C
有効性
2940 mg/kg LD50, oral (Rat)
509 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2-12.3 % (v/v)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
162-165 °C/1013 mbar
mp
-8--5 °C
転移温度
flash point 69 °C
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Can we use it in cell culture, in Caco2 cell line?
    1 回答
    1. Unfortunately, this product has not been tested for use in cell culture. The suitability will need to be determined by the end-user.