主要文書
8.00667
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic acid
for synthesis
別名:
Phenoxyacetic acid, Glycolic acid phenyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O3
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
204-556-7
フォーム:
powder
アッセイ:
≥99.0% (acidimetric)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
powder
有効性
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
98-100 °C
転移温度
flash point 165 °C
溶解性
12 g/L
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI Key
LCPDWSOZIOUXRV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3