安全性情報
8.00610
Sigma-Aldrich
Hydroxypropyl methacrylate
(stabilised)
別名:
Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
144.17
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
248-666-3
蒸気圧
0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
自己発火温度
355 °C
有効性
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
240 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
転移温度
flash point 101 °C
溶解性
107 g/L
密度
1.029 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
InChI Key
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.027 - 1.030
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F
引火点(℃)
101 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体