Merck
54050
Sigma-Aldrich
4-メトキシフェノール
purum, ≥98.0% (HPLC)
別名:
4-MP, 4-ヒドロキシアニソール, HQMME, MEHQ, p-グアヤコール, ヒドロキノンモノメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4OH
CAS番号:
分子量:
124.14
Beilstein:
507924
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
自己発火温度
789 °F
不純物
≤2% hydroquinone dimethyl ether
bp
243 °C (lit.)
mp
54-56 °C
55-57 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI Key
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TYR(7299)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-メトキシフェノール(4-アルコキシフェノールの1つ)はヒドロキノンから合成できる化合物です。 西洋ワサビペルオキシダーゼ(酵素触媒)とドデシル硫酸ナトリウム(表面活性剤)の存在下で重合反応を起こしてポリ(4-メトキシフェノール)を生成します。
アプリケーション
4-メトキシフェノールは、1,2-ジオール類のようなキラル構成ブロックの合成に使用することができます。 それ以外にも抗酸化剤、重合阻害剤、安定化剤などとして産業界に多数の応用を持っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
54050-BULK:
54050-100G:4548173956466
54050-VAR:
54050-500G:4548173956473
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enantioselective ring opening of epoxides with 4-methoxyphenol catalyzed by gallium heterobimetallic complexes: An efficient method for the synthesis of optically active 1, 2-diol monoethers.
Iida T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 37(16), 2223-2226 (1998)
Synthesis of poly (4-methoxyphenol) by enzyme-catalyzed polymerization and evaluation of its antioxidant activity.
Zheng K, et al.
New. J. Chem., 37(12), 4185-4191 (2013)
Paolo Ruzza et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(15), 4973-4976 (2009-07-16)
We report the synthesis and preliminary in vitro biological evaluations of 4-[(4-hydroxyphenyl)sulfanyl]but-3-en-2-one, a compound designed as a potential bifunctional antimelanoma agent, bearing both a tyrosinase-activatable phenolic moiety and a GSH-reactive alpha,beta-unsaturated carbonyl group. Both the E (1) and Z (2)
Simple synthesis of non-symmetric 1, 4-dialkoxybenzenes via 4-alkoxyphenols.
Radoslaw M, et al.
Organic Communications, 9(1) (2016)
Lisa M Colosi et al.
Environmental science & technology, 41(3), 891-896 (2007-03-03)
Natural organic matter (NOM) of hydroxylated aromatic character can undergo catalyst-mediated self-coupling reactions to form larger molecular aggregates. Indeed, such reactions are central to natural humification processes. Nonhydroxylated persistent aromatic contaminants such as polychlorinated biphenyls (PCBs) are, conversely, inert with