Merck
292125
Sigma-Aldrich
パルミチン酸-1-13C
99 atom % 13C
別名:
ヘキサデカン酸-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥36,400
¥36,400
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥36,400
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1413CO2H
CAS番号:
分子量:
257.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥36,400
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
61-64 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i16+1
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-LOYIAQTISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
292125-VAR:
292125-BULK:
292125-250MG:
292125-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiaxin Lou et al.
Biochemical and biophysical research communications, 524(4), 1010-1017 (2020-02-18)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) represents a global health problem. Impaired autophagy has been implicated in the pathogenesis of NAFLD, and CD147 is recognized to regulate lipid metabolism in a variety of cell types. This study was initiated with the
Teresa Padro et al.
Journal of lipid research, 56(5), 1043-1056 (2015-03-17)
The benefits of dietary phytosterols (PhySs) and long-chain n-3 PUFA (ω3) have been linked to their effects as cholesterol- and triglyceride (TGL)-lowering agents. However, it remains unknown whether these compounds have further metabolic effects on LDL lipid composition. Here, we