Merck
P1386
Sigma-Aldrich
プロピオン酸
≥99.5%
別名:
プロパニル酸, プロパン酸, 酸C3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥3,600
1 L
¥3,700
¥3,600
単価¥5,580割引35%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥3,600
1 L
¥3,700
About This Item
化学式:
CH3CH2COOH
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
506071
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
39021305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥3,600
単価¥5,580割引35%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
自己発火温度
955 °F
expl. lim.
12.1 %
不純物
≤0.25% water (Karl Fischer)
≤10, APHA:
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI Key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピオン酸(PA)は、天然のカルボン酸であり、純粋な状態では不快な臭いのある無色の腐食性液体として存在します。水に混合可能です。工業的には、触媒としてのニッケルカルボニルの存在下でのエチレンのヒドロカルボキシル化により生成されます。[1] PAは食物摂取量を減らし、血漿と肝臓の脂肪酸含量を下げ、組織のインスリン感受性を改善し、免疫抑制作用を発揮することがわかっています。[2] プロピオン酸は、安定で安価で安全であり、食品添加物としても使用できる、優れた原材料です。[3]
アプリケーション
  • フライアッシュで満たされた再生土壌における低分子量有機酸の分布特性: 一研究。: この研究では、フライアッシュで処理された再生土壌におけるプロピオン酸およびその他の有機酸の存在と分布を調査します。この研究は、産業副産物で汚染された土壌の環境への影響と潜在的な修復戦略に関する洞察を提供します(Zheng et al., 2024)。
  • ヤギの飼料のインビトロ発酵パラメータに対するクロミバエ(Hermetia illucens L., BSF)幼虫添加の影響。: この研究では、クロミズアブの幼虫の添加が、プロピオン酸の生成を含むヤギの飼料の発酵プロセスにどのような影響を与えるかを調べています。調査結果は、動物の栄養と腸の健康を改善する潜在的な利点を示唆しています (Lu et al., 2024)。
  • メチルマロン酸血症およびプロピオン酸血症の診断とモニタリングにおける NMR 分光法。: このレビューでは、メチルマロン酸血症およびプロピオン酸血症の診断とモニタリングに NMR 分光法を使用することを強調し、これらの代謝障害を追跡するための非侵襲的な方法を提供しています。この研究は、代謝研究におけるプロピオン酸の臨床的重要性を強調しています(Deleanu & Nicolescu, 2024)。
  • 新しい緩衝塩で保護された酪酸ナトリウムは、ブロイラーの腸の組織形態、バリア機能、抗酸化能力、および微生物群集を改善することで成長パフォーマンスを促進します。: この研究では、プロピオン酸が酪酸ナトリウムとともにブロイラーの成長パフォーマンスと腸の健康をどのように改善するかを検証しています。この研究では、これらの酸が養鶏に有益な効果をもたらすことが実証されています (Melaku et al., 2024)。
  • Prevotella エンテロタイプは、酸性の糞便 pH と微生物叢によるプロピオン酸の生成をサポートする食事と関連しています。: この研究では、腸内微生物叢における Prevotella エンテロタイプの存在と、プロピオン酸の生成を促進する食事とを結び付け、腸の健康と代謝機能の調整における食事の役割を強調しています(Adamberg & Adamberg, 2024)。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P1386-100ML:
P1386-VAR:
P1386-1L:4548173950563
P1386-500ML:4548173950570
P1386-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
吉草酸 ≥99%
Sigma-Aldrich
240370
吉草酸
イソ酪酸 99%
Sigma-Aldrich
I1754
イソ酪酸
酪酸 analytical standard
Supelco
19215
酪酸
酢酸 溶液 c(CH3COOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®
Supelco
1.60250
酢酸 溶液
酪酸 ≥99%, FG
Sigma-Aldrich
W222100
酪酸
Kaori Watanabe et al.
Cell reports, 28(10), 2594-2607 (2019-09-05)
During evolution, organisms have acquired variable feeding habits. Some species are nutritional generalists that adapt to various food resources, while others are specialists, feeding on specific resources. However, much remains to be discovered about how generalists adapt to diversified diets.
Jialin Liu et al.
BMC biology, 18(1), 129-129 (2020-09-21)
The evolution of embryological development has long been characterized by deep conservation. In animal development, the phylotypic stage in mid-embryogenesis is more conserved than either early or late stages among species within the same phylum. Hypotheses to explain this hourglass
Maria Litovchenko et al.
Science advances, 7(5) (2021-01-31)
Natural genetic variation affects circadian rhythms across the evolutionary tree, but the underlying molecular mechanisms are poorly understood. We investigated population-level, molecular circadian clock variation by generating >700 tissue-specific transcriptomes of Drosophila melanogaster (w1118 ) and 141 Drosophila Genetic Reference
Biological effects of propionic acid in humans; metabolism, potential applications and underlying mechanisms
Sa'ad, H., et al.
Molecular and Cellular Biology, 1801 (11), 1175-1183 (2010)
Nucleophilic ?-Carbon Activation of Propionic Acid as a 3-Carbon Synthon by Carbene Organocatalysis
Jin, Zhichao, et al.
Chemistry?A European Journal , 21 (26), 9360-9363 (2015)