主要文書
8.00384
Sigma-Aldrich
L-(-)-Malic acid
for resolution of racemates for synthesis
別名:
L-(-)-Malic acid, (S)-(-)-Malic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH(OH)CH2COOH
CAS番号:
分子量:
134.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-601-5
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
フォーム
powder
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
98-103 °C
溶解性
160 g/L
密度
1.60 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)[C@@H](O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in pyridine): -30.0 - -27.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1