主要文書
8.00360
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
for synthesis
別名:
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H12N2O
CAS番号:
分子量:
104.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-867-5
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
<0.01 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
345 °C
有効性
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.3-10.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 111 g/L in H2O)
bp
237-243 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
転移温度
flash point 144 °C
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI Key
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.031
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(℃)
144 °C