Merck
268879
Sigma-Aldrich
N,N′-ビス(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミン
97%
別名:
2,2′-(エチレンジイミノ)ジエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥19,900
50 G
¥32,300
¥19,900
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥19,900
50 G
¥32,300
About This Item
化学式:
HOCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
1739630
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,900
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
98-100 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
OCCNCCNCCO
InChI
1S/C6H16N2O2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h7-10H,1-6H2
InChI Key
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N,N'-ビス(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミンの理想気体の生成熱の研究が行われています[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
268879-VAR:
268879-10G:
268879-BULK:
268879-50G:
268879-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermodynamic properties and ideal-gas enthalpies of formation for dicyclohexyl sulfide, diethylenetriamine, di-n-octyl sulfide, dimethyl carbonate, piperazine, hexachloroprop-1-ene, tetrakis(dimethylamino)ethylene, N, N'-bis-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine and 1, 2, 4-triazolo [1, 5-a] pyrimidine.
Steele WV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 42(6), 1037-1052 (1997)