主要文書
8.00147
Sigma-Aldrich
Acetylenedicarboxylic acid
for synthesis
別名:
Acetylenedicarboxylic acid, Butynedioic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2O4
CAS番号:
分子量:
114.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-536-0
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
180-187 °C
転移温度
flash point 131 °C
かさ密度
550 kg/m3
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(℃)
131 °C