主要文書
8.00145
Sigma-Aldrich
6-Aminohexanoic acid
for synthesis
別名:
6-Aminohexanoic acid, 6-Aminocaproic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)5COOH
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-469-3
NACRES:
NA.22
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (HClO4)
フォーム
crystals
有効性
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.27-6.3 (20 °C, 587.55 g/L in H2O)
mp
205 °C
転移温度
flash point 207-209 °C
溶解性
587.55 g/L
密度
1.1313 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]CCCCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI Key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Computational Insights for Wastewater Treatment: A study provided computational insights into the reactivity of crosslinked polyketones with 6-Aminohexanoic acid modifications, demonstrating potential for enhanced copper ion removal from wastewater, suggesting a valuable application in environmental remediation processes (Ortega et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
404.6 - 408.2 °F
引火点(℃)
207 - 209 °C
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2