安全性情報
8.00141
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
for synthesis
別名:
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4N2O7
CAS番号:
分子量:
228.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
210-204-3
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
860 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.3-1.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI Key
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 174 °C
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
Jan Code
8001419999:
IN28001410100:
8001410000:
8001415000:
IN28001410025:
8001410500:
8001410100:
試験成績書(COA)