Merck
70852
Millipore
SpinPrep Gel DNA Kit
Rapid, efficient extraction of DNA from agarose gels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
NACRES:
NA.52
メーカー/製品名
Novagen®
保管条件
OK to freeze
保管温度
10-30°C
詳細
Rapid, efficient extraction of DNA from agarose gels
The SpinPrep<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Gel DNA Kit enables efficientextraction of DNA fragments of 150 bp to> 12,000 bp in size from agarose gels. Theprocedure uses GelMelt<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Solution to dissolvethe gel slice, followed by adsorption of theDNA to a silica membrane in a spin columnformat. After a wash step, the purified DNAis eluted in low-salt buffer. Each spin columncan bind up to 20 g DNA. Recoveries are consistently in the range of 50-90% understandard conditions.
特徴および利点
• No organic extraction or alcohol precipitation
• Total preparation time <30 minutes
• No low melting point agarose is required
構成
•5 × 24 mlSpinPrep GelMelt Solution
•27 mlSpinPrep Wash Buffer
•10 mlSpinPrep Elute Buffer
•100SpinPrep Filters
•100Receiver Tubes
•100Eluate Receiver Tubes
警告
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
法的情報
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Shanna J Smith et al.
Cancer biology & therapy, 17(3), 310-319 (2016-02-19)
Human DNA replication and repair is a highly coordinated process involving the specifically timed actions of numerous proteins and enzymes. Many of these proteins require interaction with proliferating cell nuclear antigen (PCNA) for activation within the process. The interdomain connector