6977
1 of 10
Supelco
1.06007
メタノール
Sigma-Aldrich
D8537
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
1.00983
エタノール
Millipore
WP6122050
Chemical Duty Pump, 220 V/50 Hz
1.06018
1.00030
アセトニトリル
SAFC
1.06008
XX6700125
六角ニップル、1/4インチNPTM 51 mm、ステンレス鋼
EZSTREAM1
EZ-Stream®真空ポンプ
XX3002510
フィルターホルダーサポートスクリーン ステンレススチール製
製品番号
ロット番号・バッチ番号
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.