XX6700125
1 of 10
Millipore
XX6700030
クイックリリースニップル/カップリング、1/4 in.、NPTM
XX6700L24
ベント/リリーフバルブ、7 bar、ASME
XX6700L11
アダプター M 1/4インチNPT~1/4-1/2インチID
XX67000PK
Pressure Vessel Accessory Kit
Z742671
Artis Tweezer
XX6700024
ベント/リリーフバルブ、9 bar
XX6700104
ストリートエルボ、1/4 in. 、NPTF to M
Milli-Q
TANKSQ050
Milli-Q® SQ XL 50Lタンク
Supelco
1.00983
エタノール
1.44253
Hycon® Agar Strips TC
stainless steel (Series 300)
100
6.3 mm (0.25 in.)
ambient
製品番号
ロット番号・バッチ番号
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.