Merck
65350-M
Sigma-Aldrich
エタノール 溶液
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
品質水準
形状
liquid
転移温度
flash point 12 °C (Information refers to the main component.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
10-30°C
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Part of the QSM Histology stain line. Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols.
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - Information refers to the main ingredient.
引火点(℃)
12 °C - Information refers to the main ingredient.
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
65350-901:
65350-85:
試験成績書(COA)