Merck
627850
Millipore
Vancomycin, Hydrochloride, Streptomyces orientalis
Amphoteric glycopeptide antibiotic. Inhibits bacterial mucopeptide synthesis by forming complexes.
別名:
Vancomycin, Hydrochloride, Streptomyces orientalis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
CAS番号:
分子量:
1449.25 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
溶解性
water: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Amphoteric glycopeptide antibiotic. Inhibits bacterial mucopeptide synthesis by forming complexes. Potency: >700 IU/mg.
警告
Toxicity: Irritant (B)
再構成
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 week at 4°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
627850-25GM:
627850-5GM:
627850-0MG:
627850-250MG:
US2627850-250MG:
627850-MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria Tsevdou et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(3) (2020-03-25)
The impact of high-pressure (HP) processing on the viability of two probiotic microorganisms (Bifidobacterium bifidum and Lactobacilluscasei) at varying pressure (100-400 MPa), temperature (20-40 °C) and pH (6.5 vs. 4.8) conditions was investigated. Appropriate mathematical models were developed to describe