アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[n]2(nc(c(c2C)\C=N\N3CCN(CC3)Cc4ccccc4)C)c1ccccc1
InChI
1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+
InChI Key
FOORCIAZMIWALX-JJIBRWJFSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Shh (Sonic Hedgehog) signaling pathway
包装
警告
再構成
From Catalog:
Desc. Field- added "cell-permeable"
その他情報
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
WGK
WGK 3
Jan Code
559303-5MG:
559303-1.1ML:
559303-MG:
試験成績書(COA)