主要文書
5.30509
Sigma-Aldrich
StemSelect Compound E
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
別名:
StemSelect Compound E, ( S, S)- 2-(2-(3,5-Difluorophenyl)-acetylamino)-N-(1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-yl)-propionamide, InSolution γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H24F2N4O3
CAS番号:
分子量:
490.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
StemSelect Compound E,
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
保管温度
−70°C
SMILES記法
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC2N=C(c4c(cccc4)N(C2=O)C)c3ccccc3)F
InChI
1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25?/m0/s1
InChI Key
JNGZXGGOCLZBFB-YPHZTSLFSA-N
詳細
Notch signaling suppressor.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
presenilins
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
物理的形状
A 5 mM (250 µg/102 µl), 0.2 µm-filtered solution in DMSO.
再構成
Following initial use, aliquot and freeze (-70°C).
その他情報
Li, W., et al. 2011. Proc. Natl Acad. Sci. USA108, 8299.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)