5.30351
Nrf2 Activator IV, VSC2
別名:
Nrf2 Activator IV, VSC2, ( E)-1-Chloro-2-(2-(2-methoxyphenylsulfonyl)vinyl)benzene, Nuclear Factor E2-related Factor 2 Activator IV, VSC2, (E)-1-Chloro-2-(2-(2-methoxyphenylsulfonyl)vinyl)benzene, Nuclear Factor E2-related Factor 2 Activator IV, VSC2
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
警告
再構成
その他情報
Woo, S.Y., et al. 2014. J. Med. Chem.57, 1473.
WGK
WGK 3