アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C52H76O24/c1-18-29(72-34-14-30(43(58)21(4)68-34)73-33-13-28(54)42(57)20(3)67-33)12-26-10-25-11-27(49(66-9)48(63)41(56)19(2)53)50(47(62)39(25)46(61)38(26)40(18)55)76-36-16-31(44(59)23(6)70-36)74-35-15-32(45(60)22(5)69-35)75-37-17-52(8,65)51(64)24(7)71-37/h10,12,19-24,27-28,30-37,41-45,49-51,53-61,64-65H,11,13-17H2,1-9H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,27+,28-,30-,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,41+,42-,43-,44-,45-,49+,50+,51-,52+/m1/s1
InChI Key
CFCUWKMKBJTWLW-WZIVUMCRSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Sp1 transcription factor
包装
警告
再構成
その他情報
Choi, E. S., et al. 2013. J. Clin. Biochem. Nutr.53, 89.
Sleiman S. F., et al. 2011. J. Neurosci.31, 6858.
Bond, G, et al. 2004. Cell.119, 591.
Blume, S, et al. 1991. J. Clin. Invest.88, 1613.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3