Merck
P8709
Sigma-Aldrich
リン酸二水素カリウム, 一塩基酸 溶液
reagent grade, 1.0 M in solution
別名:
リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
reagent grade
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
フォーム
liquid
濃度
1.0 M in solution
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リン酸カリウム一塩基溶液は、オリゴヌクレオチドナノ粒子および銀ナノ粒子の処理のためのリン酸緩衝食塩水の成分として使用されています。また、電気化学的検出を搭載した高速液体クロマトグラフィー(HPLC-ECD)に使用するリン酸バッファーの調製にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
リン酸カリウム一塩基溶液は、酢酸ナトリウムと組み合わせることで、冷蔵におけるナマズヒレ肉の保存期間を改善できます。捕捉剤および中和剤、そして卵の色の保存剤としても使用されます。
その他情報
1 M溶液
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P8709-VAR:
P8709-1L:
P8709-BULK:
P8709-4L:
P8709-1L-PW:
P8709PROC:
P8709-PH:
P8709-4L-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Igoe, Robert S Hui YH
Dictionary of Food ingredients, 58(6), 94-94 (2011)
Shifting molecular localization by plasmonic coupling in a single-molecule mirage
Raab M, et al.
Nature Communications, 8(4), 13966-13966 (2017)
Functionalizing large nanoparticles for small gaps in dimer nanoantennas
Vietz C, et al.
New Journal of Physics, 18(4), 045012-045012 (2016)
Extending shelf life of refrigerated catfish fillets using sodium acetate and monopotassium phosphate
Kim CR, et al.
Journal of Food Protection, 58(6), 644-647 (1995)
Antoine Forget et al.
Cancer cell, 34(3), 379-395 (2018-09-12)
The current consensus recognizes four main medulloblastoma subgroups (wingless, Sonic hedgehog, group 3 and group 4). While medulloblastoma subgroups have been characterized extensively at the (epi-)genomic and transcriptomic levels, the proteome and phosphoproteome landscape remain to be comprehensively elucidated. Using
プロトコル
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
This procedure may be used for all Catalase products.
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
すべて表示