安全性情報
524750
Millipore
TBS Tablets
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
別名:
Tris Buffered Saline 10 Tablets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
包装
pkg of 10 tablets
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
詳細
Dissolving one tablet in 500 ml of deionized H2O yields 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C. Supplied in convenient blister packs. Note: 1 each = 10 tablets.
Tris-buffered saline supplied as convenient blister packs. Note: 1EA = 10 tablets.
警告
Toxicity: Irritant (B)
調製ノート
Dissolve one tablet in 500 ml dH₂O to yield 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl buffer, pH 7.6 at 25°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
524750-1EA:
524750-EA:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
TWEEN® 20 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1379
TWEEN® 20