安全性情報
T5912
Sigma-Aldrich
トリスバッファー塩
10X solution
別名:
TBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
製品名
トリスバッファー塩, 10 ×, solution
無菌性
0.2 μm filtered
品質水準
フォーム
solution
濃度
10 ×
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリス緩衝生理食塩水は電極用の洗浄緩衝液として使用されています。これは、ウエスタンブロット実験用およびスクリーニング方法用のマイクロタイタープレートを洗浄するために使用されました。
その他情報
ウエスタンブロッティングにおいて、アルカリホスファターゼ抱合体、ペルオキシダーゼ抱合体を洗浄するためのバッファーです。使用濃度の溶液は、20 mM Tris(pHは約7.4)、0.9%塩化ナトリウムを含んでいます。
適合性
ドットブロットアッセイにおけるアルカリホスファターゼまたはペルオキシダーゼ抱合体用の洗浄緩衝液としての使用に適しています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
T5912PROC:
T5912-1L:
T5912-VAR:
T5912-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Larry H Stanker et al.
Journal of immunological methods, 336(1), 1-8 (2008-05-03)
Botulinum neurotoxins (BoNT), produced by the anaerobic bacterium Clostridium botulinum, cause severe neuroparalytic disease and are considered the most toxic biological agents known. While botulism is rare in the U.S. it often is fatal if not treated quickly, and recovery
Rapid prototyping of multifunctional microfluidic cartridges for electrochemical biosensing platforms
Kin J
Sensors and Actuators B, Chemical, 202, 60-66 (2014)
Edward Greenfield et al.
eLife, 3 (2014-12-11)
The Reproducibility Project: Cancer Biology seeks to address growing concerns about reproducibility in scientific research by conducting replications of 50 papers in the field of cancer biology published between 2010 and 2012. This Registered Report describes the proposed replication plan
Jingtao Zhong et al.
International journal of molecular medicine, 41(5), 2893-2900 (2018-02-14)
Secretory clusterin (sCLU) is overexpressed in cancer and is associated with resistance to chemotherapy in several types of cancer, including hepatocellular carcinoma (HCC). Sorafenib (SOR), a multikinase inhibitor of Raf/mitogen‑activated protein kinase kinase/extracellular signal‑regulated kinase (ERK) signaling and the receptor
Lucia Trisolini et al.
Biomolecules, 11(1) (2021-01-06)
ADP/ATP carriers (AACs) are mitochondrial transport proteins playing a strategic role in maintaining the respiratory chain activity, fueling the cell with ATP, and also regulating mitochondrial apoptosis. To understand if AACs might represent a new molecular target for cancer treatment
資料
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.