主要文書
5.08160
Sigma-Aldrich
DPDPE
別名:
DPDPE, δ Opioid Receptor Agonist, DPDPE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H39N5O7S2
CAS番号:
分子量:
645.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
off-white
溶解性
water: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
S1SC([C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C1(C)C)C(=O)O)Cc3ccccc3)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(cc2)O)(C)C
InChI
1S/C30H39N5O7S2/c1-29(2)23(34-25(38)20(31)14-18-10-12-19(36)13-11-18)27(40)32-16-22(37)33-21(15-17-8-6-5-7-9-17)26(39)35-24(28(41)42)30(3,4)44-43-29/h5-13,20-21,23-24,36H,14-16,31H2,1-4H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)(H,41,42)/t20-,21-,23-,24-/m0/s1
InChI Key
MCMMCRYPQBNCPH-WMIMKTLMSA-N
詳細
A potent agonist selective for δ opioid receptor (EC50 = 5.2 nM). Exhibits anti-convulsant effects in vivo in rats, also used in nociceptive studies.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
δ opioid receptor
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Tyr-D-Pen-Gly-Phe-D-Pen (2-5 disulfide bond)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Chen, C., 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.283, 1151.
Chandrakumar, S., et al., 1992. J. Med. Chem.35, 2928.
Tortella, F. 1988. Peptides.9, 1177.
Clark, A., et al., 1986. Eur. J. Pharmacol.128, 303.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3