Merck
5.06129
Sigma-Aldrich
α-(Methylamino)isobutyric Acid
別名:
α-(Methylamino)isobutyric Acid, Neutral Amino Acid Transporter A inhibitor, MeBIA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
water: 100 mM
保管温度
−20°C
SMILES記法
[N+H2](C(C)(C)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
InChI Key
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
詳細
A glutamine transport inhibitor selective for Na+-dependent amino acid transport system A. Used in studying the functional roles of neurotransmissions mediated by amino acids.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
Glutamine transporter
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Young, H., et al., 2013. Am. J. Physiology-Cell Physiology.298, C1401.
Lee, Y., et al., 2013. J. Psych. & Neurosci.: JPN.38, 183.
Blot, A., et al. 2009. Neurosci.164, 998.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3